Principaux documents
A4125
Sigma-Aldrich
17-acétate de 17α-hydroxyprogestérone
≥98%
Synonyme(s) :
17α-acétoxy-4-pregnène-3,20-dione, 17α-acétoxyprogestérone, 17-acétate de 17α-hydroxy-4-pregnène-3,20-dione, Acétate de 4-pregnène-17α-ol-3,20-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H32O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.50
Beilstein:
2227870
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C23H32O4/c1-14(24)23(27-15(2)25)12-9-20-18-6-5-16-13-17(26)7-10-21(16,3)19(18)8-11-22(20,23)4/h13,18-20H,5-12H2,1-4H3/t18-,19+,20+,21+,22+,23+/m1/s1
Clé InChI
VTHUYJIXSMGYOQ-KOORYGTMSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges