A3145
Apigenin
≥97% (TLC), from parsley, powder
Synonyme(s) :
4′,5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
parsley
Pureté
≥97% (TLC)
Forme
powder
Couleur
yellow
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
DMSO: 27 mg/mL
1 M KOH: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
Clé InChI
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADORA3(140) , CDC2(983) , CDK5(1020) , CDK6(1021) , CYP1A2(1544) , ESR1(2099) , ESR2(2100) , GSK3A(2931)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Il4(287287) , Tnf(24835)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3