178278
Apigenin
Induces the reversion of transformed phenotypes of v-H-ras-transformed NIH 3T3 cells at low concentration (12.5 µM).
Synonyme(s) :
Apigenin, 4ʹ,5,7-Trihydroxyflavone
61,80 $
About This Item
61,80 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 730
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
yellow
Solubilité
hot ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
Clé InChI
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
MAP kinase
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Chaumontet, C., et al. 1994. Carcinogenesis 15, 2325.
Kuo, M.L., et al. 1994. Cancer Lett.87, 91.
Sato, F., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.204, 578.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3