Principaux documents
A2295
Sigma-Aldrich
Acivicin
Synonyme(s) :
α-Amino-3-chloro-4,5-dihydro-5-isoxazoleacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H7ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H]([C@@H]1CC(Cl)=NO1)C(O)=O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable