A2218
Acide L-ascorbique
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
Acide L-thréoascorbique, Facteur anti-scorbut, Vitamine C
85,80 $
About This Item
85,80 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Essai
99.0-100.5%
Forme
solid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
Pf
190-194 °C (dec.)
Solubilité
water: soluble 176 g/L at 20 °C
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Clé InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC23A2(9962)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable