Principaux documents
A2095
Millipore
Anticorps monoclonal anti-HA−agarose antibody produced in mouse
clone HA-7, purified immunoglobulin, PBS suspension
Synonyme(s) :
Anticorps monoclonal Anti-HA, Anti-HA, Anti-hémagglutinine de la grippe
500 μL
191,00 $
1 ML
966,00 $
5 X 1 ML
2 850,00 $
191,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 μL
191,00 $
1 ML
966,00 $
5 X 1 ML
2 850,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.56
191,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Conjugué
agarose conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HA-7, monoclonal
Forme
PBS suspension
Isotype
IgG1
Capacité
20-50 nmol/mL elution capacity (HA-tagged fusion protein)
30-50 nmol/mL binding capacity (HA-tagged fusion protein)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
L'étiquette HA est une étiquette de 9 acides aminés de séquence YPYDVPDYA (N-Tyr-Pro-Tyr-Asp-Val-Pro-Asp-Tyr-Ala-C) dérivée de la protéine hémagglutinine (HA) au niveau des résidus 98 à 106 de sa séquence d'acides aminés. L'étiquette HA contient une forte proportion de résidus d'acides aminés chargés, ce qui la prédispose à former un puissant site de reconnaissance d'anticorps. Cet anticorps monoclonal anti-HA conjugué à l'agarose reconnaît les formes natives ainsi que les formes dénaturées/réduites des protéines à étiquette HA. Ce produit réagit avec les protéines de fusion portant une étiquette HA à leur extrémité N-terminale ou C-terminale, exprimées dans E. coli ou dans des cellules de mammifères.
Spécificité
L′anticorps reconnaît tant les formes natives que dénaturées et réduites des protéines de fusion avec une étiquette HA. Il réagit avec les protéines de fusion exprimées dans E. coli ou dans les cellules de mammifères et dont l′étiquette HA se situe à l′extrémité N-terminale ou C-terminale.
Immunogène
Peptide synthétique correspondant à un fragment de l′hémagglutinine (HA) du virus de la grippe humain, connu sous le nom d′étiquette HA ou HA-tag, conjugué à KLH.
Application
peut être utilisé dans les essais d′immunoprécipitation et pour la purification par affinité des protéines de fusion avec une étiquette HA.
Forme physique
Suspension dans une solution saline tamponnée au phosphate 0,01 M, contenant de l′azoture de sodium à 15 mM.
Notes préparatoires
Produit préparé avec de l'agarose activé au bromure de cyanogène. La concentration en anticorps spécifiques varie de 2,0 à 2,4 mg par millilitre de résine tassée.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Frontiers in neurology and neuroscience research null
Ying Li et al.
Cancer research, 70(20), 8159-8168 (2010-10-05)
As a tumor marker for colorectal cancers, carcinoembryonic antigen (CEA) enhances the metastatic potential of cancer cells. CEA functions as an intercellular adhesion molecule and is upregulated in a wide variety of human cancers. However, the molecular mechanisms by which
Yinghong Ma et al.
Journal of virology, 85(1), 86-97 (2010-10-22)
Many aspects of the assembly of hepatitis C virus (HCV) remain incompletely understood. To characterize the role of NS2 in the production of infectious virus, we determined NS2 interaction partners among other HCV proteins during productive infection. Pulldown assays showed
Lin-Chun Chang et al.
Nucleic acids research, 40(3), 1331-1344 (2011-10-15)
The yeast RNA helicase Dhh1p has been shown to associate with components of mRNA decay and is involved in mRNA decapping and degradation. An RNA-binding protein, Rbp1p, is known to bind to the 3'-UTR of porin (POR1) mRNA, and induces
Luzhou Xing et al.
Mammalian genome : official journal of the International Mammalian Genome Society, 24(1-2), 30-43 (2012-10-26)
The chromosome 21 gene RCAN1, encoding a modulator of the calcineurin (CaN) phosphatase, is a candidate gene for contributing to cognitive disability in people with Down syndrome (DS; trisomy 21). To develop a physiologically relevant model for studying the biochemistry
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the isotype and light chain for Monoclonal Anti-HA antibody clone HA-7 produced in mouse?
    1 answer
    1. Monoclonal Anti-HA antibody clone HA-7 is mouse IgG1, kappa light chain.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.