A0919
Mouse IgG−Agarose
(Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative.)
Synonyme(s) :
IgG-Agarose Beads
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
agarose conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Forme
(Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative.)
Ampleur du marquage
1 mg per mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Matrice
Cross-linked 4% beaded agarose
Activation de la matrice
cyanogen bromide
Espaceur de matrice
1 atom
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable