11815016001
Roche
Matrice d′affinité anti-HA
from rat IgG1
Synonyme(s) :
matrice d’affinité, anti-HA
1 180,00 $
About This Item
1 180,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
agarose conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F10, monoclonal
Forme
slurry
Conditionnement
pkg of 1 mL (settled resin volume)
Fabricant/nom de marque
Roche
Isotype
IgG1
Séquence de l'épitope
YPYDVPDYA
Capacité
2-8 nmol/mL binding capacity
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- western blot, à l'aide de l'anticorps anti-HA
- coloration au nitrate d'argent (ou coloration protéique similaire)
- co-immunoprécipitation[1]
Caractéristiques et avantages
- Plus grande spécificité et plus faible réactivité croisée de l'anticorps anti-HA de haute affinité
- Élution de la protéine marquée à l'HA en conditions non dénaturantes
- Possibilité de purifier des protéines marquées à l'HA rarement exprimées
- Haute spécificité pour la séquence YPYDVPDYA
- Purification de protéines contenant l'épitope HA en fusion N-terminale, C-terminale ou interne
- Utilisation sur des extraits cellulaires bruts de systèmes d'expression mammifères, bactériens et levuriens
Qualité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Anti-HA Affinity Matrix Protocol & Troubleshooting