MilliporeSigma
Passer à
A2013
D-Arabinose 5-phosphate disodium salt
≥95% (HPLC)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 410,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H9O8PNa2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.07
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
1 410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
impurities
~1% ribose 5-phosphate
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear
cation traces
Na: 13.1-18.5% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C5H11O8P.Na.H/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;/h1,3-5,7-9H,2H2,(H2,10,11,12);;
InChI key
JOSPLEVEDMZOKB-UHFFFAOYSA-N
Application
D-Arabinose 5-phosphate (D-Ara-5P) is used as a substrate to identify, differentiate and characterize enzymes such as D-arabinose 5-phosphate isomerase (KdsD) and 3-deoxy-D-manno-octulosonate 8-phosphate synthase(s) which are involved in lipopolysaccharide (LPS) biosynthesis.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D3126R7750T9375
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (ICP-AES)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥96% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
solubility
water: 50 mg/mL, clear
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c