Principaux documents
T9375
Sigma-Aldrich
Thymidine 5′-diphosphate sodium salt
≥96% (HPLC)
5 MG
156,00 $
25 MG
466,00 $
50 MG
692,00 $
156,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
156,00 $
25 MG
466,00 $
50 MG
692,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16N2O11P2 · xNa+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.19 (free acid basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.51
156,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥96% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H16N2O11P2.3Na/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(22-8)4-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t6-,7+,8+;;;/m0.../s1
Clé InChI
HBYPEEZBYHQLDM-SPSULGLQSA-K
Catégories apparentées
Application
Thymidine5′-diphosphate sodium salt has been used as a substrate to investigate the efficacy of an online methodology for direct monitoring of nucleoside monophosphate and nucleotide diphosphate phosphorylation.[1]
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves