A1486
Anti-ATP6AP1 (451-465) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, PBS solution
Synonyme(s) :
Anti-16A, Anti-ATP6IP1, Anti-ATP6S1, Anti-Ac45, Anti-CF2, Anti-VATPS1, Anti-Vacuolar ATP synthase subunit S1 precursor, Anti-XAP3
614,00 $
About This Item
614,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
PBS solution
Poids mol.
antigen ~52 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2,000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATP6AP1(537)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité