96193
5-Cyclohexylpentyl β-D-maltoside
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
CYMAL®-5
645,00 $
About This Item
645,00 $
Produits recommandés
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +51±4°, c = 0.5% in methanol
Poids mol.
micellar average mol wt 32,600
Nombre d'agrégation
66
Technique(s)
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
CMC
2.4-5 mM (20-25°C)
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OCCCCCC3CCCCC3)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H42O11/c24-11-14-16(26)17(27)19(29)23(32-14)34-21-15(12-25)33-22(20(30)18(21)28)31-10-6-2-5-9-13-7-3-1-4-8-13/h13-30H,1-12H2/t14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-,23-/m1/s1
Clé InChI
RVTGFZGNOSKUDA-ZNGNCRBCSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable