Principaux documents
96864
Sigma-Aldrich
Potassium sodium tartrate 0.26 M – Glycerol 35% (v/v) solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 2/Kit No 75403
100 ML
286,00 $
286,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
286,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
286,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
pH
7.2±0.2 ( in neat)
Densité
1.13 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 3
Cet article
8319674613
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.13 g/mL at 20 °C
density
1.17 g/mL at 20 °C
density
1.03 g/mL at 20 °C
pH
7.2±0.2 ( in neat)
pH
4.5±0.2 ( in neat)
pH
8.5±0.2 ( in neat)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves