Key Documents
95172
Sigma-Aldrich
Poly(éthylène glycol)
BioUltra, 20,000
Synonyme(s) :
PEG
About This Item
Formule linéaire :
H(OCH2CH2)nOH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Forme
flakes
Poids mol.
Mr ~16000-24000
Impuretés
insoluble matter:, passes filter test
≤0.001% peroxides (as H2O2):
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Pf
63-66 °C
Solubilité
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 280 nm Amax: 0.20
Chaîne SMILES 
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le polyéthylène glycol (PEG) est un polyéther ajouté comme additif dans les produits cosmétiques, pharmaceutiques et alimentaires. Il est formé d'une répétition de motifs éthylène glycol [-(CH2CH2O)n].
Application
Le polyéthylène glycol a été utilisé comme un polymère non absorbant dans une dispersion en milieu aqueux ou l'assemblage d'un gel actif pour stimuler la formation de faisceaux de filaments via des interactions de déplétion.
Actions biochimiques/physiologiques
Le polyéthylène glycol (PEG) est un polymère de synthèse qui constitue la solution de choix en bioconjugaison et en nanomédecine pour prolonger la durée de circulation dans le sang et augmenter l'efficacité des médicaments. Les médicaments conjugués à du PEG sont considérés comme sans danger pour l'être humain et sont approuvés par la U.S. Food and Drug Administration (FDA). Le PEG est utilisé dans plusieurs applications biomédicales, notamment la biodétection, l'imagerie et l'ingénierie tissulaire. Il empêche également l'adsorption des protéines et diminue l'absorption par le foie, ce qui est intéressant pour les nanoparticules enrobées.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Pau Guillamat et al.
Science advances, 4(4), eaao1470-eaao1470 (2018-05-10)
The formation of emulsions from multiple immiscible fluids is governed by classical concepts such as surface tension, differential chemical affinity and viscosity, and the action of surface-active agents. Much less is known about emulsification when one of the components is
Thai Thanh Hoang Thi et al.
Polymers, 12(2) (2020-02-07)
Poly(ethylene glycol) (PEG) is widely used as a gold standard in bioconjugation and nanomedicine to prolong blood circulation time and improve drug efficacy. The conjugation of PEG to proteins, peptides, oligonucleotides (DNA, small interfering RNA (siRNA), microRNA (miRNA)) and nanoparticles
Pau Guillamat et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(20), 5498-5502 (2016-05-04)
Living cells sense the mechanical features of their environment and adapt to it by actively remodeling their peripheral network of filamentary proteins, known as cortical cytoskeleton. By mimicking this principle, we demonstrate an effective control strategy for a microtubule-based active
Anisha A D'souza et al.
Expert opinion on drug delivery, 13(9), 1257-1275 (2016-04-28)
Polyethylene glycol (PEG) is a polymer of choice in drug delivery systems. This USFDA-approved polymer is popular due to its tunable properties and well-established safety profile: prime requisites considered during the selection of any excipient in formulation development. The unique
Janina-Miriam Noy et al.
Biomacromolecules, 21(6), 2320-2333 (2020-04-29)
Phosphorylcholine is known to repel the absorption of proteins onto surfaces, which can prevent the formation of a protein corona on the surface of nanoparticles. This can influence the fate of nanoparticles used for drug delivery. This material could therefore