94417
(+)-Magnesium L-ascorbate
≥90% (T)
Synonyme(s) :
L(+)-Ascorbic acid magnesium salt, Vitamin C magnesium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (T)
Forme
powder
Couleur
white to faintly beige
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)C(O)=C1O[Mg]OC2=C(O)C(=O)O[C@H]2[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Mg/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2*2,5,7-10H,1H2;/q;;+2/p-2/t2*2-,5+;/m11./s1
Clé InChI
AIOKQVJVNPDJKA-GVKKNTFRSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable