Principaux documents
359645
Sigma-Aldrich
Calcium L-ascorbate dihydrate
99%
Synonyme(s) :
L-Ascorbic acid calcium salt dihydrate, Vitamin C calcium salt
100 G
75,30 $
75,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
75,30 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14CaO12 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.34
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
75,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +95°, c = 5 in H2O
Pf
166 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O[Ca]OC2=C(O)C(=O)O[C@@H]2[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Ca.2H2O/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;;/h2*2,5,7-10H,1H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,5+;;;/m00.../s1
Clé InChI
RGJHWLDSRIHFKY-FWCDDDAWSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
572.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
300.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Werner E G Müller et al.
Scientific reports, 10(1), 17147-17147 (2020-10-15)
A drug encapsulation/delivery system using a novel principle is described that is based on an intra-particle migration of calcium ions between a central Ca2+-enriched nanoparticle core and the surrounding shell compartment. The supply of Ca2+ is needed for the formation
Matthew Allan et al.
Food chemistry, 195, 2-10 (2015-11-18)
Deliquescence points (RH0, RH0mix) of ionic crystalline food ingredients and blends thereof were determined using water activity and moisture sorption techniques. Measured RH0mix values of ingredient blends with and without a common ion were compared to Ross equation predictions of