91924
Tentagel™ M OH Microspheres
extent of labeling: ~0.2 mmol/g loading
Synonyme(s) :
O-(2-Hydroxyethyl)polyethylene glycol grafted to polystyrene
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Ampleur du marquage
~0.2 mmol/g loading
Taille des particules
10 μm
Température de stockage
2-8°C
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable