84071
Ruthenium Red
for microscopy, ≥85% (calc. on dry substance, AT)
Synonyme(s) :
Ammoniated ruthenium oxychloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for microscopy
Niveau de qualité
Essai
≥85% (calc. on dry substance, AT)
Impuretés
~5% water
Chaîne SMILES
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
InChI
1S/6ClH.14H3N.2O.3Ru/h6*1H;14*1H3;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*+2/p-6
Clé InChI
ZXYSDUPLHOJIOR-UHFFFAOYSA-H
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable