Principaux documents
83219
Millipore
Protein G
immobilized on cross-linked 4% agarose
Synonyme(s) :
Protein G agarose
100 MG
246,00 $
250 MG
527,00 $
1 G
1 500,00 $
246,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
246,00 $
250 MG
527,00 $
1 G
1 500,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
Nomenclature NACRES :
NA.56
246,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Protein G, immobilized on cross-linked 4% agarose,
Forme
powder
Capacité
≥15 mg/mL, gel binding capacity (human IgM)
Température de stockage
−20°C
Description générale
protein G, attached to 4% cross-linked beaded agarose, stabilized with lactose which must be removed prior to use by washing gel onto filter; 1 g powder yields ~4 mL swollen gel
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Xiao Liu et al.
Genome research, 15(3), 421-427 (2005-02-16)
We have developed a new method for determining the DNA-binding specificity of proteins. In DIP-chip (DNA immunoprecipitation with microarray detection), protein.DNA complexes are isolated from an in vitro mixture of purified protein and naked genomic DNA. Whole-genome DNA microarrays are