Principaux documents
79033
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Octanediol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
Octane-1,2-diol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
flakes
Chaîne SMILES 
CCCCCC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
AEIJTFQOBWATKX-MRVPVSSYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable