78787
Phenyl isothiocyanate solution
for protein sequence analysis, ~5% in heptane
Synonyme(s) :
PITC
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for protein sequence analysis
Forme
solution
Concentration
~5% in heptane
Technique(s)
HPLC: suitable
Adéquation
in accordance for sequence analysis test
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clé InChI
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
24.8 °F
Point d'éclair (°C)
-4 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter