76245
Atto 655 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence
35,00 $
About This Item
35,00 $
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
Ampleur du marquage
≥90.0%
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
Absorption UV
λ: 650.0-656.0 nm Amax
Adéquation
suitable for coupling to amines
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CC1CC([N+](=C3C1=CC4=Nc5c(cc6c(c5)CCCN6CC)OC4=C3)CCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)(C)C
InChI
1S/C31H36N4O8S/c1-4-33-11-5-7-19-13-22-26(15-24(19)33)42-27-16-25-21(14-23(27)32-22)20(18-44(39,40)41)17-31(2,3)34(25)12-6-8-30(38)43-35-28(36)9-10-29(35)37/h13-16,20H,4-12,17-18H2,1-3H3
Clé InChI
SPDKWNQUMMQOKX-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.