72464
Atto 565 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
260,00 $
About This Item
260,00 $
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥90% (HPLC)
≥90% (degree of coupling)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
Adéquation
suitable for fluorescence
Méthode de détection
fluorometric
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Strong absorption
- High fluorescence quantum yield
- High thermal and photo-stability
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable