A8476
17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
17-(Allylamino)geldanamycin, 17-AAG, 17-Demethoxy-17-allylamino geldanamycin, CP 127374, Geldanamycin,17-demethoxy-17-(2-propenylamino)-, NSC 330507, Tanespimycin
423,00 $
About This Item
423,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: soluble
methanol: soluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
Mode d’action
enzyme | inhibits
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CO[C@H]1C[C@H](C)CC2=C(NCC=C)C(=O)C=C(NC(=O)\C(C)=C\C=C[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)\C(C)=C\[C@H](C)[C@H]1O)C2=O
InChI
1S/C31H43N3O8/c1-8-12-33-26-21-13-17(2)14-25(41-7)27(36)19(4)15-20(5)29(42-31(32)39)24(40-6)11-9-10-18(3)30(38)34-22(28(21)37)16-23(26)35/h8-11,15-17,19,24-25,27,29,33,36H,1,12-14H2,2-7H3,(H2,32,39)(H,34,38)/b11-9-,18-10+,20-15+/t17-,19+,24+,25+,27-,29+/m1/s1
Clé InChI
AYUNIORJHRXIBJ-TXHRRWQRSA-N
Informations sur le gène
human ... HSP90AA1(3320) , HSP90AB1(3326)
Description générale
Application
- to study its effects on hippocampal neurons[1]
- to analyze its effects on yes-associated protein (YAP) phosphorylation in adenocarcinoma human alveolar basal epithelial cells and human breast epithelial cells[2]
- to study its effects on lifespan extension and health in Caenorhabditis elegans[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.