69898
Bromobimane
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥95% (HPCE)
Synonyme(s) :
Monobromobimane
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥95% (HPCE)
Forme
solid
Pf
152-154 °C (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
methanol: soluble
Fluorescence
λex 390 nm; λem 478 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5 (after derivatization with glutathione)
λex 398 nm
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=C(C)C(=O)N2N1C(CBr)=C(C)C2=O
InChI
1S/C10H11BrN2O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4H2,1-3H3
Clé InChI
AHEWZZJEDQVLOP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Rapid reactivity.
- Ease of separation of derivatives by reverse HPLC.
- Ability to penetrate cells.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable