524617
L-α-Lecithin
≥98% (TLC), liquid, lipotropic agent, Calbiochem
Synonyme(s) :
L-α-Lecithin, Egg Yolk, Highly Purified, L-α-Phosphatidylcholine
About This Item
Produits recommandés
product name
L-α-Lecithin, Egg Yolk, Highly Purified, Chromatographically purified.
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
chloroform: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
A lipotropic agent
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C