59747
Lactic Dehydrogenase, recombinant
≥90 U/mg
Synonyme(s) :
(S)-Lactate: NAD+ oxidoreductase, L-Lactate Dehydrogenase
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
powder
Activité spécifique
≥90 U/mg
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- in lactate dehydrogenase (LDH) and malate dehydrogenase 1 (MDH1)assays and cross-linking assays
- to prepare assay buffer to measure pyruvate kinase (PYK) by coupled assay
- in in vitro DltC D-alanylation assay
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1