The specific activity of this enzyme is lot specific and reported in the product Certificate of Analysis. The minimum activity will be 200 units per milligram of protein. A review of recent lots shows a typical range of 500 - 600 units per milligram of protein and 250 - 300 units per milligram of solid. Please see the link below to access a lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/427217m*product-documentation
427217-M
Lactate Dehydrogenase, Rabbit Muscle
Synonyme(s) :
Lactate Dehydrogenase, Rabbit Muscle, LDH
233,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
About This Item
233,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Produits recommandés
Description
Merck USA index - 14, 5334
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Activité spécifique
≥200 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
<0.005% GOT and GPT
Solubilité
low ionic strength buffer: soluble
water: soluble
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
-
Could you please tell me the specific activity of this enzyme?