54297
(−)-α-Conidendrin
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3aR,4S,9aR)-3a,4,9,9a-Tetrahydro-6-hydroxy-4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-methoxynaphtho[2,3-c]furan-1(3H)-one, (3aR,4S,9aR)-6-Hydroxy-4-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)-7-methoxy-3a,4,9,9a-tetrahydro-3H-naphtho[2,3-c]furan-1-one, NSC 4586, Tsugalactone
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95.0% (HPLC)
Chaîne SMILES
COc1cc2C[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@@H](c4ccc(O)c(OC)c4)c2cc1O
InChI
1S/C20H20O6/c1-24-17-6-10(3-4-15(17)21)19-12-8-16(22)18(25-2)7-11(12)5-13-14(19)9-26-20(13)23/h3-4,6-8,13-14,19,21-22H,5,9H2,1-2H3/t13-,14+,19+/m1/s1
Clé InChI
CAYMSCGTKZIVTN-TYILLQQXSA-N
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable