49626
Glutaraldéhyde solution
suitable for electron microscopy, ~25% in H2O
Synonyme(s) :
Dialdéhyde glutarique solution, Pentane-1,5-dial
About This Item
Produits recommandés
Concentration
~25% in H2O
Technique(s)
electron microscopy: suitable
Impuretés
≤0.05% free carboxylic acid
Indice de réfraction
n20/D 1.373
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter