Principaux documents
8.14393
Sigma-Aldrich
Glutaraldéhyde solution
(50% solution in water) for synthesis
Synonyme(s) :
Dialdéhyde glutarique solution, Pentane-1,5-dial
100 ML
39,50 $
1 L
108,00 $
50 KG
1 740,00 $
39,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
39,50 $
1 L
108,00 $
50 KG
1 740,00 $
About This Item
Formule linéaire :
OHC(CH2)3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Beilstein:
605390
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Nomenclature NACRES :
NA.22
39,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
Niveau de qualité
Pression de vapeur
22 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
395 °C
Concentration
47.0-53.0% (hydrogensulfite method)
dilution
(for synthesis)
pH
3.1-4.5 (20 °C in H2O)
Viscosité cinématique
12.75 cSt(25 °C)
pb
100.7 °C/1013 hPa
Pf
-33 °C
Densité
1.13 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (hydrogensulfit methode): 47.0 - 53.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.125 - 1.130
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F
Point d'éclair (°C)
71 °C