MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
G5882
Sigma-Aldrich
Glutaraldéhyde solution
Grade I, 25% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative
Synonyme(s) :
Dialdéhyde glutarique solution, Pentane-1,5-dial
10 X 1 ML
220,00 $
50 ML
273,00 $
80 ML
344,00 $
100 ML
383,00 $
10 X 10 ML
430,00 $
1 L
2 670,00 $
220,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 X 1 ML
220,00 $
50 ML
273,00 $
80 ML
344,00 $
100 ML
383,00 $
10 X 10 ML
430,00 $
1 L
2 670,00 $
About This Item
Formule linéaire :
OHC(CH2)3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Beilstein:
605390
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
220,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Type
Grade I
Forme
liquid
Concentration
25% in H2O
Technique(s)
electron microscopy: suitable (fixative)
electron microscopy: suitable
Couleur
colorless
Plage de pH utile
2.9
Pf
-10 °C ((14 °F ))
Solubilité
water: soluble at 20 °C
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le glutaraldéhyde (aussi appelé dialdéhyde glutarique ou pentane-1,5-dial) est un dialdéhyde aliphatique largement utilisé comme réactif polyvalent de biochimie. Les solutions de glutaraldéhyde contiennent à la fois des monomères et des polymères qui se distinguent par leurs propriétés de fixation. Il peut servir d'agent réticulant des protéines et facilite l'immobilisation des enzymes en microscopie, en histochimie et en cytochimie. Ce composé sert d'agent réticulant homobifonctionnel réagissant avec les amines et de fixateur cellulaire avant l'électrophorèse SDS-PAGE, la coloration ou la microscopie électronique, ce qui en fait un outil adapté à différentes études morphologiques.
Le glutaraldéhyde permet de réticuler efficacement les dérivés d'amine et d'hydrazine en protéines et autres polymères aminés. En particulier, il a été employé dans certaines réactions consistant à coupler directement des hydrazides de biotine à des acides nucléiques, ce qui pourrait lui ouvrir de potentielles applications dans la conjugaison d'hydroxylamines et d'hydrazides fluorescents à l'ADN. Dans les études histologiques, le glutaraldéhyde permet de préserver les coupes de tissus et de les préparer en vue d'un examen plus approfondi.
Application
Cette solution de glutaraldéhyde a été utilisée :
  • pour fixer des échantillons de sang analysés par microscopie électronique à balayage (MEB).
  • pour fixer des morceaux de structure en vue d'une analyse par MEB.
  • dans des traitements médicamenteux pour traiter des cellules K562 (leucémie) afin de réticuler de façon permanente les composants cellulaires.
Actions biochimiques/physiologiques
Le glutaraldéhyde peut être utilisé en recherche biomédicale pour fixer les cellules. Il peut aussi servir à étudier les globules rouges sains et pathologiques. Le matériel médical comme les tubulures à spirométrie, les endoscopes, les dialyseurs, les systèmes de dosage d'hémodialyse et de distribution de dialysat, les sondes endocavitaires, les capteurs, le matériel d'anesthésie et de thérapie respiratoire et les trocarts en plastique jetables et réutilisables de laparoscopie, peut être désinfecté au glutaraldéhyde.
Caractéristiques et avantages
  • Produit polyvalent et pouvant s'adapter à un large éventail d'applications de recherche.
  • Solution prête à l'emploi qui réduit les temps de préparation.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit recommandé pour les techniques nécessitant une grande pureté.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Malwina Sosnowska et al.
International journal of nanomedicine, 14, 6197-6215 (2019-09-10)
Degradation of the extracellular matrix (ECM) changes the physicochemical properties and dysregulates ECM-cell interactions, leading to several pathological conditions, such as invasive cancer. Carbon nanofilm, as a biocompatible and easy to functionalize material, could be used to mimic ECM structures
Jules D P Valentin et al.
Journal of colloid and interface science, 552, 247-257 (2019-05-28)
Many materials used in the medical settings such as catheters and contact lenses as well as most biological tissues are not purely elastic, but rather viscoelastic. While substrate elasticity has been investigated for its influence on bacterial adhesion, the impact
Mariafrancesca Cascione et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-07-26)
The side effects induced by nanoparticle exposure at a cellular level are one of the priority research topics due to the steady increase in the use of nanoparticles (NPs). Recently, the focus on cellular morphology and mechanical behavior is gaining
Irene Costantini et al.
Scientific reports, 5, 9808-9808 (2015-05-08)
Extensive mapping of neuronal connections in the central nervous system requires high-throughput µm-scale imaging of large volumes. In recent years, different approaches have been developed to overcome the limitations due to tissue light scattering. These methods are generally developed to
Stéphane Jauréguiberry et al.
Blood, 124(2), 167-175 (2014-05-27)
Patients with severe malaria treated with artesunate sometimes experience a delayed hemolytic episode. Artesunate (AS) induces pitting, a splenic process whereby dead parasites are expelled from their host erythrocytes. These once-infected erythrocytes then return to the circulation. We analyzed hematologic
Contenu apparenté
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this concentration of 25% expressed in terms of weight by weight (w/w), weight by volume (w/v), or volume by volume (v/v)?
    1 answer
    1. The concentration of the product is 25% w/w solution.