Principaux documents
42922
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, dark red
size: 3 μm
Synonyme(s) :
Latex beads from PS, dark red
5 ML
470,00 $
470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 ML
470,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.25
470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
aqueous suspension
Réticulation
2 % cross-linked
Concentration
5% (solids)
Température de stockage
2-8°C
Application
Micro particles based on polystyrene, dark red, has been used as a blood-mimicking fluid suspension in the Doppler flowmetry/velocimetry approach.[1][2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Acoustic resolution photoacoustic Doppler velocimetry in blood-mimicking fluids.
Brunker J and Beard P
Scientific Reports, 6, 20902-20902 (2016)
Acoustic resolution photoacoustic Doppler flowmetry: practical considerations for obtaining accurate measurements of blood flow.
Brunker J and Beard P
SPIE Proc. (2014)