Principaux documents
415-500
Sigma-Aldrich
Synoviocyte Growth Medium (500 ml)
Synonyme(s) :
Primary Cell Culture Media
1 EACH
203,00 $
203,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
203,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
203,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
6 mo.
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
All-in-one ready-to-use media
Qualité
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Notes préparatoires
contained in protocol
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Protocoles
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Questions
  1. what is composition of the media
    1 answer
    1. The formulation of this medium is considered proprietary. The composition is based on classical DMEM, including vitamins, minerals, and amino acids. In addition, this medium also contains FBS, antibiotics, and 4.25 g/L glucose.