37920
6,8-Dihydroxy-1,3-pyrenedisulfonic acid disodium salt
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
Synonyme(s) :
DHPDS, Disodium 6,8-dihydroxy-1,3-pyrenedisulfonate
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥97.0% (HPCE)
Forme
powder
pKa
7.33
8.53
Pf
≥250 °C (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
Fluorescence
λex 405 nm; λem 456 nm in 0.1 M citrate pH 3.0
λex 458 nm; λem 498 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Oc1cc(O)c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10O8S2.2Na/c17-11-5-12(18)8-2-4-10-14(26(22,23)24)6-13(25(19,20)21)9-3-1-7(11)15(8)16(9)10;;/h1-6,17-18H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
JISMNCQKTAIERN-UHFFFAOYSA-L
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.