Documents
A7222
Sigma-Aldrich
Acide 8-aminopyrène-1,3,6-trisulfonique trisodium salt
≥96.0% purity (HPCE), solid
Synonyme(s) :
1,3,6-trisulfonate trisodique de 8-aminopyrène, APTS, Acide 1,3,6-pyrènetrisulfonique, 8-amino trisodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H8NNa3O9S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
523.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
product name
Acide 8-aminopyrène-1,3,6-trisulfonique trisodium salt, ≥96.0% (HPCE), solid
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (HPCE)
Forme
solid
Couleur
beige to dark beige
yellow to dark yellow
Pf
≥250 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].Nc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11NO9S3.3Na/c17-11-5-12(27(18,19)20)8-3-4-10-14(29(24,25)26)6-13(28(21,22)23)9-2-1-7(11)15(8)16(9)10;;;/h1-6H,17H2,(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;/q;3*+1/p-3
Clé InChI
XSTNYACEWLNWPY-UHFFFAOYSA-K
Application
L'APTS est un réactif fluorescent présentant une grande sensibilité pour la détection des sucres. La limite de détection des sucres dérivés de l'APTS a été mesurée à 0,4 nM en cas d'utilisation d'un laser à argon ionisé à 488 nm. La nature polyanionique de l'APTS le rend idéal à l'étude des molécules de glucides et de petites hormones par électrophorèse capillaire haute résolution.
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt (APTS) has been used for the detection of human milk oligosaccharides using multiplexed CGE with LIF (capillary gel electrophoresis with laser-induced fluorescence) technique.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Development of a high-throughput glycoanalysis method for the characterization of oligosaccharides in human milk utilizing multiplexed capillary gel electrophoresis with laser-induced fluorescence detection.
Kottler R, et al.
Electrophoresis, 34, 2323-2336 (2013)
N N Xu et al.
Animal : an international journal of animal bioscience, 1-7 (2018-12-12)
Starchy grain is usually supplemented to diets containing low-quality forage to provide sufficient energy for ruminant animals. Ruminal degradation of grain starch mainly depends on the hydrolysis of the endosperm, which may be variable among grain sources. This study was
Alexandre Kreiss et al.
PloS one, 6(7), e22402-e22402 (2011-08-04)
Tasmanian devils (Sarcophilus harrisii) are on the verge of extinction due to a transmissible cancer, devil facial tumour disease (DFTD). This tumour is an allograft that is transmitted between individuals without immune recognition of the tumour cells. The mechanism to
Michael S Gilmore et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(23), 7273-7278 (2015-06-04)
Multidrug-resistant Enterococcus faecalis possess numerous mobile elements that encode virulence and antibiotic resistance traits as well as new metabolic pathways, often constituting over one-quarter of the genome. It was of interest to determine how this large accretion of mobile elements
Jie Chen et al.
PloS one, 10(6), e0127022-e0127022 (2015-06-16)
The aim of this study was to evaluate the diagnostic and differential diagnostic power of serum N-glycans for light chain multiple myeloma (LCMM). A total of 167 cases of subjects, including 42 LCMM, 42 IgG myeloma, 41 IgA myeloma, and