26430
Chlortetracycline hydrochloride
BioReagent, suitable for fluorescence, from Streptomyces aureofaciens, ≥85.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
7-Chlorotetracycline hydrochloride
98,50 $
About This Item
98,50 $
Produits recommandés
Source biologique
Streptomyces aureofaciens
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥85.0% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Couleur
faintly yellow to yellow
Pf
210-215 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Adéquation
suitable for fluorescence
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2CC3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7?,8-,15-,21-,22-;/m0./s1
Clé InChI
CBHYYLPALVVVEY-LYNLVHCPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mode of Action: Inhibits protein synthesis (elongation) by preventing binding of aminoacyl-tRNA to the 30S subunit.
Antimicrobial spectrum: Gram-positive. Less active against Gram-negative bacteria than tetracycline.
Mode of Resistance: Loss of cell wall permeability.
Conditionnement
Qualité
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable