229075
1,8-Dihydroxy-3-methylanthraquinone
98%
Synonyme(s) :
3-Methylchrysazin, Chrysophanic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
crystalline
Couleur
yellow-orange
Solubilité
chloroform: 1%
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
viruses
Mode d’action
enzyme | inhibits
Chaîne SMILES
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O4/c1-7-5-9-13(11(17)6-7)15(19)12-8(14(9)18)3-2-4-10(12)16/h2-6,16-17H,1H3
Clé InChI
LQGUBLBATBMXHT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ELA2(1991)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable