21966
5(6)-Carboxy-X-rhodamine N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Solubilité
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
Fluorescence
λex 575 nm; λem 605 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)c2ccc3c(c2)C(=O)OC34c5cc6CCCN7CCCc(c5Oc8c9CCCN%10CCCc(cc48)c9%10)c67.O=C%11CCC(=O)N%11OC(=O)c%12ccc%13C(=O)OC%14(c%15cc%16CCCN%17CCCc(c%15Oc%18c%19CCCN%20CCCc(cc%14%18)c%19%20)c%16%17)c%13c%12
InChI
1S/2C37H33N3O7/c41-29-11-12-30(42)40(29)47-35(43)22-9-10-26-25(17-22)36(44)46-37(26)27-18-20-5-1-13-38-15-3-7-23(31(20)38)33(27)45-34-24-8-4-16-39-14-2-6-21(32(24)39)19-28(34)37;41-29-11-12-30(42)40(29)47-35(43)22-9-10-23-26(19-22)37(46-36(23)44)27-17-20-5-1-13-38-15-3-7-24(31(20)38)33(27)45-34-25-8-4-16-39-14-2-6-21(32(25)39)18-28(34)37/h2*9-10,17-19H,1-8,11-16H2
Clé InChI
YEWCZAUCUAYJIO-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable