61698
N-(3-Hydroxyoctanoyl)-DL-homoserine lactone
≥95% (sum of isomers, HPLC)
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)octanamide, 3-Hydroxy-C8-HSL, N-[(RS)-3-Hydroxyoctanoyl]-DL-homoserine lactone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (sum of isomers, HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CC(O)CCCCC)NC1C(OCC1)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-2-3-4-5-9(14)8-11(15)13-10-6-7-17-12(10)16/h9-10,14H,2-8H2,1H3,(H,13,15)
Clé InChI
XCZVBYOXRSFQBH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable