16702
(R)-Pantetheine
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2R)-2,4-Dihydroxy-N-[3-[(2-mercaptoethyl)amino]-3-oxopropyl]-3,3-dimethylbutanamide, (R)-2,4-Dihydroxy-N-[2-[(2-mercaptoethyl)carbamoyl]ethyl]-3,3-dimethylbutyramide, (D)-(+)-Pantetheine, N-(Pantothenyl)-β-aminoethanethiol, LBF, Lactobacillus bulgaricus factor
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D 17±2°, c = 1 in H2O
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OCC(C)(C)[C@@H](O)C(NCCC(NCCS)=O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4S/c1-11(2,7-14)9(16)10(17)13-4-3-8(15)12-5-6-18/h9,14,16,18H,3-7H2,1-2H3,(H,12,15)(H,13,17)/t9-/m0/s1
Clé InChI
ZNXZGRMVNNHPCA-VIFPVBQESA-N
Catégories apparentées
Application
- Structures of carboxylic acid reductase reveal domain dynamics underlying catalysis: This study investigates the structural and dynamic aspects of carboxylic acid reductase enzymes, which are relevant for the conversion processes involving (R)-pantetheine and related compounds (Gahloth et al., 2017).
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable