Principaux documents
137275
SAFC
Glycine hydrochloride
EMPROVE® EVOLVE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Glycine hydrochloride, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Formule linéaire :
H2NCH2CO2H · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EVOLVE
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, microbial, heavy metals, arsenic and trace impurities; tested
Pf
176-180 °C (lit.)
Adéquation
suitable for manufacturing use
Activité étrangère
Cytotoxicity; tested
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
Clé InChI
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable