Principaux documents
0712410
Sigma-Aldrich
Chlorameisensäure-2-(2-nitrophenyl)-propylester
~95% chlorine basis
Synonyme(s) :
NPPOC chlorid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10ClNO4
Poids moléculaire :
243.64
Beilstein:
7642748
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.03
Essai
~95% chlorine basis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(COC(Cl)=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10ClNO4/c1-7(6-16-10(11)13)8-4-2-3-5-9(8)12(14)15/h2-5,7H,6H2,1H3
Clé InChI
LRWLGGPRIFYAPO-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reagent for the introduction of the photolabile NPPOC protective group
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
M Beier et al.
Nucleic acids research, 28(4), E11-E11 (2000-01-29)
For DNA chip analyses, oligonucleotide quality has immense consequences for accuracy, sensitivity and dynamic range. The quality of chips produced by photolithographic in situ synthesis depends critically on the efficiency of photo-deprotection. By means of base-assisted enhancement of this process
W. Pfleiderer et al.
Tetrahedron Letters, 53, 4247-4247 (1997)