Principaux documents
05159
Sigma-Aldrich
β-Alanine
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
β-Ala, Acide 3-aminopropionique
100 G
111,00 $
111,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
111,00 $
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.09
Beilstein:
906793
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
39030936
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
111,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.0% (NT)
Forme
powder or crystals
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
Résidus de calcination
≤0.1%
Perte
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
6.0-7.5
Pf
202 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
Chaîne SMILES 
NCCC(O)=O
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
Clé InChI
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Acide β-aminé endogène, agoniste non sélectif des récepteurs de glycine et ligand du récepteur orphelin couplé à la protéine G TGR7 (MrgD). βLa β-alanine est un constituant de l'acide pantothénique.
βLa β-alanine, acide β−aminé, est un constituant de l'acide pantothénique et représente l'acide aminé cinétiquement limitant dans la biosynthèse des dipeptides antioxydants à groupe histidinyle, à savoir la carnosine et l'ansérine. Acide β-aminé endogène, agoniste non sélectif des récepteurs de glycine et ligand du récepteur orphelin couplé à la protéine G TGR7 (MrgD). βLe flux de β-alanine joue un rôle cytoprotecteur en maintenant la stabilité osmotique des organismes marins, des embryons de souris pré-implantation et des cellules de mammifères exposées à un stress hypoxique.
Autres remarques
Spacer in isotachophoresis of serum proteins[1][2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
T. Hine
Electrophoresis ?83, 541-541 null
T. Yagi et al. et al.
Electrophoresis ?83, 503-503 (1984)
Ramin Artang et al.
The American journal of cardiology, 112(12), 1973-1979 (2013-10-01)
Dabigatran has been associated with greater risk of myocardial infarction (MI) than warfarin. It is unknown whether the increased risk is unique to dabigatran, an adverse effect shared by other oral direct thrombin inhibitors (DTIs), or the result of a
Wilma Potze et al.
British journal of haematology, 163(5), 666-673 (2013-11-14)
There is increasing recognition that thrombotic complications may occur in patients with cirrhosis, and literature on antithrombotic treatment in these patients is rapidly emerging. Due to extensive haemostatic changes in patients with cirrhosis, careful monitoring of anticoagulant therapy may be
Robert G Hart et al.
The Canadian journal of cardiology, 29(7 Suppl), S71-S78 (2013-06-29)
Chronic kidney disease (CKD) is prevalent in elderly patients with atrial fibrillation and is an independent risk factor for stroke. Warfarin anticoagulation is efficacious for stroke prevention in atrial fibrillation patients with moderate CKD (stage III, estimated glomerular filtration rate