04476
Hordenine
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylethylamine, 4-(2-Dimethylaminoethyl)phenol, N,N-Dimethyltyramine, p-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine, Anhaline, Cactine, Eremursin, Peyocactine
92,20 $
About This Item
92,20 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Chaîne SMILES
CN(C)CCc1ccc(O)cc1
CN(C)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
KUBCEEMXQZUPDQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable