03722
Atto 580 Q
BioReagent
Synonyme(s) :
Atto 580 quencher, Atto Q 580
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
Adéquation
corresponds for UV test
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.