Principaux documents
S4762
Sigma-Aldrich
Streptavidine from Streptomyces avidinii
Streptavidin from Streptomyces avidinii
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥13 units/mg protein
0.1 MG
46,20 $
0.5 MG
143,00 $
1 MG
218,00 $
5 MG
674,00 $
10 MG
1 170,00 $
46,20 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.1 MG
46,20 $
0.5 MG
143,00 $
1 MG
218,00 $
5 MG
674,00 $
10 MG
1 170,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
46,20 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Forme
essentially salt-free, lyophilized powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥13 units/mg protein
Poids mol.
~60 kDa
Capacité
4 mol/mol (Biotin)
Application(s)
research pathology
Température de stockage
−20°C
Description générale
La streptavidine est une protéine cristalline isolée de la bactérie Streptomyces avidinii et capable de se lier à la biotine. Elle présente quatre sites de liaison à la biotine, tout comme l′avidine, et se lie à quatre molécules de biotine. La streptavidine est maintenant considérée comme un nouveau type de protéine de liaison à la biotine.[1][2]
La streptavidine tire son nom de la source bactérienne dont elle est issue, Streptomyces avidinii, ainsi que de l′avidine, protéine provenant du blanc d′œuf de poule, qui possède une forte affinité pour la biotine. Son centre homologue présente une similarité de séquence de 33 % avec l′avidine, et les deux protéines ont également en commun une structure tétramérique.[3] Il s′agit d′une protéine tétramérique cristalline d′un poids moléculaire de 4 x 15 kDa. Elle se lie à quatre molécules de biotine.[4][2] La streptavidine ne comporte pas de glucides ou d′acides aminés contenant du soufre.[5]
Application
La streptavidine issue de Streptomyces avidinii a été utilisée :
  • dans la fonctionnalisation des fils[6]
  • dans un test ELISA de capture de streptavidine[7]
  • dans la préparation de microbulles[8]
Notes préparatoires
Purifié par affinité.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans nos catalogues ou autre documentation de la Société accompagnant de(s) produit(s), nos produits sont conçus uniquement pour la recherche et ne peuvent pas être utilisés dans d′autres buts, ce qui inclut mais sans s′y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo et tout type de consommation par ou d′application à l′homme ou aux animaux.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A rapid streptavidin-capture ELISA specific for the detection of antibodies to feline foamy virus.
Winkler IG et al
Journal of Immunological Methods, 207(1), 69-77 (1997)
Mapping of functional domains in the p22(phox) subunit of flavocytochrome b(559) participating in the assembly of the NADPH oxidase complex by "peptide walking".
Dahan I et al
The Journal of Biological Chemistry, 277(10), 8421-8432 (2002)
Viability of endothelial cells after ultrasound-mediated sonoporation: Influence of targeting, oscillation, and displacement of microbubbles
van R T, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 238, 197-211 (2016)
Isolation and properties of streptavidin.
E A Bayer et al.
Methods in enzymology, 184, 80-89 (1990-01-01)
Biotinylated CdSe/ZnSe nanocrystals for specific fluorescent labeling.
Charvet N et al
Journal of Materials Chemistry, 14.17 , 2638-2642 (2004)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. Does S472-5MG contain 5 mg of Streptavidin alone, or does it also include other materials? What does the %protein test within the CoA involve, and why is there a range of acceptance values? Also, how long is Streptavidin allowed to solubilize when preparing the 1mg/mL for the solubility quality test?
    1 answer
    1. S4762-5 mg consists of 5 mg of the Streptavidin protein, and with overpack, it amounts to 5.24MG protein. The protein assay, conducted by a proprietary method developed by Sigma, is performed to assess whether the product has been adequately isolated and the subsequent affinity purification process has yielded at least 65% Streptavidin. For this product, solubility above 1 mg/mL is not tested, and the QC testing is carried out at 1 mg/mL. The solubility time is typically not recorded, but generally, this product dissolves in a few minutes.
      Helpful?
  2. Is there a protocol for diluting the streptavidin S4762? For biotin-antibody assays, what solvent is typically used—DI water or 1X PBS? The documentation mentions, "Reconstitute in H₂O or 1 mM NaHCO₃, pH 9.0 at twice the final concentration and then dilute with an equal volume of 2X buffer." If diluted with H₂O, should 2X buffer still be used? Also, what does 2X buffer mean? Is it an SDS buffer?
    1 answer
    1. Streptavidin S4762 can be reconstituted in H₂O or 1 mM NaHCO₃ at twice the final concentration and then diluted with an equal volume of 2X buffer. For biotin-antibody assays, it is typical to use 1X PBS as the solvent. When diluted with H₂O, 2X buffer should still be used. The term "2X buffer" refers to the buffer being used at double the normal strength and does not specifically refer to an SDS buffer.
      Helpful?
  3. how can streptavidin bond on nc membrane?
    1 answer
    1. This product binds to Biotin. FAs mentioned on the Certificate of Analysis : Streptavidin ≥ 18 U/mgP in one lot. One unit will bind 1.0 ug biotin. According to the method described by: Green N.M., Methods in Enzymology, 18, 418 (1970).
      Additionally, the following information below may be helpful: https://www.researchgate.net/post/How-could-streptavidin-bind-tightly-to-the-nitrocellulose-membrane-without-using-biotin
      Helpful?
  4. Why this diferent between https://www.sigmaaldrich.com/NL/en/product/sigma/s4762 and https://www.sigmaaldrich.com/NL/en/product/sigma/s0677.
    1 answer
    1. The major difference between product S4762 and S0677 is that product S4762, is not a recombinant and is essentially salt-free while product S0677 is recombinant, expressed in E. coli.
      For product S4762, commercial preparations of streptavidin were analyzed by isoelectric focusing combined with an affinity-based protein blot using biotinylated, protein-saturated nitrocellulose. This product has an approximated molecular weight equal to 60,000 kDa. Dependent on the preparation, seven to sixteen streptavidin forms were found with isoelectric points ranging from 5 to 8.
      For product S0677, the protein is free of carbohydrate. The four subunits consisting of molecular weight of approx. 13,000 Da, each containing a single biotin-binding site. Each subunit has six tyrosine residues. The recombinant streptavidin from E. coli is the natural protein. There have been no deletions or additions. It is unknown if the protein for this product has the N-terminal methionine that is often found in recombinant proteins produced in E. coli.
      It appears the recombinant Streptavidin starts at amino acid residue 16-133 (with a mutation at residue 120)
      Helpful?
  5. In what is Product No. S4762 soluble? And how do you recommend storing solutions of streptavidin?
    1 answer
    1. This product is soluble in water or aqueous buffer (i.e., PBS) at 1 mg/mL. Solutions in PBS or water can be stored for several months at 4°C, or for more than a year as frozen aliquots.
      Helpful?
  6. What is the affinity of streptavidin (e.g., Product No. S4762) for biotin?
    1 answer
    1. Streptavidin binds the small molecule biotin with extraordinary affinity. The dissociation constant is KD = 4 × 10-14 M, according to N. M. Green, Methods Enzymol., 184, 51 (1990).
      Helpful?
  7. How do I determine how many units are in a particular amount of Product No. S4762?
    1 answer
    1. On the Certificate of Analysis for the product, the activity of the product per milligram can be found. This number is specific for your lot, and you must look up the Certificate of Analysis by the lot number for your particular batch of product. From this number, you can calculate how many units are in a particular weight of your product by multiplying the weight of the product by the units/mg of the product.
      Helpful?
  8. What is the expiration date of the Product No. S4762 in my possession?
    1 answer
    1. Product No. S4762 has not been assigned an expiration date by Sigma. Streptavidin is stable. S4762 has been assigned a QC Release date as well was a Retest Date. These dates can be found on the Certificate of Analysis. The QC Release Date indicates the last date that the lot was tested and found to meet specifications, and the Retest Date indicates the next date that the lot will be tested, assuming that enough of the lot remains to perform the testing.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review