Principaux documents
03699
Sigma-Aldrich
Acide éthylènediaminetétraacétique tetrasodium salt hydrate
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
BioUltra, ≥99.0% (KT)
Synonyme(s) :
EDTA tetrasodium salt, Édathamil, Éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium hydrate
250 G
107,00 $
1 KG
309,00 $
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
107,00 $
1 KG
309,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
3861753
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai:
≥99.0% (KT)
Forme:
powder
Solubilité:
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (KT)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
pH
11.0-12.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
Solubilité
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤1.5
λ: 280 nm Amax: ≤0.06
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
Clé InChI
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Application
L'EDTA est un inhibiteur des métalloprotéases à une concentration efficace allant de 1 à 10 mM. L'EDTA est un chélateur de l'ion zinc au niveau du site actif des métalloprotéases ; il peut également inhiber d'autres protéases dont l'activité dépend d'un ion métallique telles que les protéases à cystéine dépendantes du calcium. Pour une utilisation en tant qu'anticoagulant, l'EDTA est plus couramment utilisé sous forme de sels disodiques ou trisodiques. Sa concentration optimale est de 1,5 milligramme par millilitre de sang.
Notes préparatoires
Produit soluble dans l'eau à température ambiante jusqu'à 1,45 M. La solution résultante sera assez visqueuse et présentera un pH d'environ 10 à 11.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Fernando Real
Experimental parasitology, 218, 107989-107989 (2020-09-18)
As the causative agent of hard-to-treat diffuse cutaneous leishmaniasis, Leishmania (L.) amazonensis persists in the host organism sheltered within large Parasitophorous Vacuoles (PVs) formed mainly in macrophages. In the present study, I present a simple and efficient method for L.
Qi-En Yang et al.
PLoS genetics, 11(7), e1005355-e1005355 (2015-07-16)
The origin of most ovarian tumors is undefined. Here, we report development of a novel mouse model in which conditional inactivation of the tumor suppressor gene Rb1 in oocytes leads to the formation of ovarian teratomas (OTs). While parthenogenetically activated
Vladimir P Baklaushev et al.
Drug delivery, 22(3), 276-285 (2014-01-21)
Targeted drug delivery for brain tumor treatment is one of the important objectives in nanomedicine. Human glioblastoma is the most frequent and aggressive type of brain tumors. The preferential expression of membrane protein connexin 43 (Cx43) and brain-specific anion transporter
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review