02744
Atto 655-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Synonyme(s) :
Streptavidin-Atto 655
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
Fluorescence
λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Adéquation
suitable for fluorescence
suitable for gel electrophoresis
Température de stockage
−20°C
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.