01897
Adenosine 5′-diphosphate disodium salt
≥90%
Synonyme(s) :
ADPdisodium salt, Disodium 5′-ADP, Disodium adenosine 5′-diphosphate, 5′-ADP-Na2
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90%
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D −29.6±1°, c = 0.5% in 0.5 M Na2HPO4
Impuretés
≤10% water
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N5O10P2.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
Clé InChI
ORKSTPSQHZNDSC-IDIVVRGQSA-L
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable